Documentos clave
GF26072849
Quartz - fused
monofilament, 0.1 mm diameter, size 500 mm
Sinónimos:
SI615910
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
monofilament
manufacturer/tradename
Goodfellow 260-728-49
size
500 mm
diameter
0.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)