GF22634120
Rhodium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.00075mm, permanent polyester support, 99.85%
Sinónimos:
Rhodium, RH000180
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.85%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 226-341-20
resistividad
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50 x 50 mm × 0.00075 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
densidad
12.41 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)