GF21419681
Tungsten
powder, max. particle size 100 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinónimos:
W 006030, W
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 214-196-81
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
100 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)