Documentos clave
GF20924197
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinónimos:
FK267920
About This Item
UNSPSC Code:
11171604
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 209-241-97
L
200 mm
diameter
8.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)