GF20430931
Nickel
rod, 1000mm, diameter 2.0mm, annealed, 99%
Sinónimos:
Nickel, NI007925
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 204-309-31
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 mm × 2.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)