GF18556241
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinónimos:
SU346320
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 185-562-41
peso
100 g
color
natural
tamaño nominal del gránulo
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)