GF15415691
Lanthanum
foil, 100x100mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Lanthanum, LA000210
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 154-156-91
resistividad
54 μΩ-cm
tamaño × grosor
100 x 100 mm × 0.1 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
densidad
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[La]
InChI
1S/La
Clave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)