Documentos clave
GF14287967
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
200mm tube, 3.2mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 1.4mm inside diameter
Sinónimos:
NI147100
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 142-879-67
L × grosor
200 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
3.2 mm × 1.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)