GF13888996
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinónimos:
AG065160
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 138-889-96
Longitud
2 m
diámetro
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)