Documentos clave
GF13723714
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
50m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinónimos:
FE245810
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 137-237-14
Longitud
50 m
conductor diám.
0.075 mm
aislamiento grosor
0.018 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)