GF13436423
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 2.5 mm diameter, length 500 mm
Sinónimos:
FA147907
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 134-364-23
Longitud
500 mm
diámetro
2.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)