GF12230154
Holmium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinónimos:
Holmium, HO007910
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 122-301-54
L × diám.
50 mm × 6.35 mm
densidad
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)