Documentos clave
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
FF210331
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 099-363-11
Longitud
10 m
bobina anchura
12 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)