GF09276048
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 0.1 m, purity 99.95%
Sinónimos:
AU005160
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 092-760-48
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longitud
0.1 m
diámetro
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)