Documentos clave
GF07362996
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, size 300 × 450 mm, temper annealed
Sinónimos:
FE020351
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 073-629-96
tamaño
300 × 450 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)