Documentos clave
GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
Sinónimos:
CU077955
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 059-529-33
L
200 mm
diameter
25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)