GF00075563
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, pale gray
Sinónimos:
PH307930
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 000-755-63
Longitud
100 mm
Diámetro
30 mm
color
pale gray
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)