This solubility of this product is not tested. Various sources suggest it is water soluble, possibly up to 50 mg/mL. PubChem lists the solubility in water at 3.6 mg/mL
G11608
Guanidineacetic acid
99%
Sinónimos:
N-Amidinoglycine, N-Guanylglycine, Glycocyamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
300 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=N)NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)
Clave InChI
BPMFZUMJYQTVII-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
제품 번호: G11608 Guanidineacetic acid의 water solubility를 알 수 있을까요??
1 answer-