Merck
E18905
Sigma-Aldrich
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate
99%, solid
Sinónimos:
Ethyl trans-α-cyano-3-indoleacrylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
assay
99%
form
powder
color
yellow
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 2.5%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
InChI key
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
General description
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
Application
NLO material
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)