Documentos clave
DWKW216954
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), flat vinyl liner
Sinónimos:
W216954
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Características
with cap
with cap
envase
case of 432 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216954
botella diám. &veces; Al &veces; An
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
capacidad
(30 mL)
Adaptador
28-400 neck
28-400
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)