DWK223743
WHEATON® Type I crimp top serum bottle
without cap, round clear borosilicate glass bottle, capacity (30 mL)
Sinónimos:
223743
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round clear borosilicate glass bottle
Características
without cap
envase
case of 288 ea Shrink-wrapped partitioned modules
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 223743
botella diám. &veces; Al &veces; An
(37 mm) (63 mm) (311 mm)
capacidad
(30 mL)
Descripción general
- Ideal for long and short term sample storage, lyophilization and vaccine / injectable drug containers
- Fits most lyophilization applications
- Manufactured from WHEATON 400 borosilicate molded glass that conforms to USP Type I requirements
- Shrink-wrapped partitioned modules reduce breakage
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)