DWK176780
Wheaton® Clear Ampule
Sinónimos:
176780
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Materiales
clear tube
Características
preconditioned (pre-scored)
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 176780
capacidad
10 mL
diám. × Al
19 mm × 107 mm
Categorías relacionadas
Aplicación
Packaging samples and certified standards
Características y beneficios
- Pre-scored to eliminate filing
- Stems can be pull or tip sealed
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)