D55008
Dichloroacetyl chloride
98%
Sinónimos:
α,α-Dichloroacetyl chloride, 2,2-Dichloroacetyl chloride, Dichloracetyl chloride, Dichloroacetic acid chloride, Dichloroethanoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
densidad
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
Clave InChI
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?