Merck
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
Sinónimos:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, NSC 84190
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
122.5-124 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
Clave InChI
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
  • Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
  • Pauson-Khand reaction mechanism studies
  • Mapping the active site of aziridination catalysts
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)