D227
Decafluorobiphenyl
99%
Sinónimos:
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluoro-1,1′-biphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, Perfluoro-[1,1′-biphenyl], Perfluorobiphenyl
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?