D215554
Dipropylene glycol
99%, mixture of isomers
Sinónimos:
DPG, Bis(hydroxypropyl) ether
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
130 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?