Merck
D155624
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
98%
Sinónimos:
Acetone ethylene acetal, Acetone ethylene ketal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
102775
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)