CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
Sinónimos:
Corning® 9990
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 9990-75
D.E.
~75 mm
Descripción general
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)