CLS9950250
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 50 mL
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
conical bottom
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
without cap
envase
pack of 72 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 99502-50
Parámetros
3000 × g max. RCF
D.E. × L
29 mm × 137 mm
capacidad
50 mL
color
clear
Adaptador
24-400 thread
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)