CLS982525X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 25 mm × 200 mm
Sinónimos:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 9825
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
tamaño de rosca
24-410
esterilidad
non-sterile
envase
case of 144
pack of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 9825-25X
D.E. × L
25 mm × 200 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)