CLS790025
Pyrex® Folin-Wu digestion tube
volume 50.0 mL, accuracy: 0.4 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm
Sinónimos:
Corning® 7900
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
round bottom tube
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 7900-25
intervalo de medición del volumen
50.0 mL, accuracy: 0.4 mL
D.E. × L
25 mm × 200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Fabricated from specially selected tubing for product durability. Engraved white-filled graduations at 25 and 50 mL.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)