CLS710025
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
pipet
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7100-25
Corning 7100
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Longitud
521 mm
capacidad
25 mL
color
blue
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)