Documentos clave
CLS640060
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Sinónimos:
Corning® 6302
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
tamaño del enchufe
2
tamaño tapón
27
fabricante / nombre comercial
Corning 6400-60
Longitud
241 mm
cuerpo diám.
55 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)