CLS55801L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type Snap cap
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5580-1L
Corning 5580
tol. measuring range
0.30 mL
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)