CLS55640200
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint stopper13
fabricante / nombre comercial
Corning 55640-200
Corning 55640
tol. measuring range
0.10 mL
capacidad
200 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)