Documentos clave
CLS5341250
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
tamaño tapón
6
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 5341-250
capacidad
250 mL
Descripción general
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)