CLS5139525
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 25 mL
Sinónimos:
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduations
envase
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 51395-25
disponibilidad
not available in EU
diámetro del cuello de botella
14 mm
capacidad
25 mL
Adaptador
25
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)