CLS5100125
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
Junta
joint stopper6
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 25
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 5100-125
intervalo de medición del volumen
50-125 mL
capacidad
125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
- Features a heavy-duty rim.
- Ideal for use as a titration flask.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)