Documentos clave
CLS362220
Pyrex® Barrett distilling apparatus, ST joints
capacity 20 mL
Sinónimos:
Corning® 3622
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Corning 3622-20
disponibilidad
not available in EU
capacidad
20 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
20 mL, with 24/40 joints and ST No.1 stopcock plug.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)