CDS011366
1,3,5,7-tetrakis(3,3,3-trifluoropropyl)1,3,5,7-tetramethylcyclosiloxanes
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: silicon
reagent type: catalyst
cadena SMILES
C[Si]1(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O1
InChI
1S/C16H28F12O4Si4/c1-33(9-5-13(17,18)19)29-34(2,10-6-14(20,21)22)31-36(4,12-8-16(26,27)28)32-35(3,30-33)11-7-15(23,24)25/h5-12H2,1-4H3
Clave InChI
XOVNCWWRDSAYNE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
150.03 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)