CDS007196
3-quinolinylmethanamine
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
form
solid
SMILES string
NCc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H10N2/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8/h1-5,7H,6,11H2
InChI key
VKKZSJQQRIGUIE-UHFFFAOYSA-N