C29002
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHClCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
90.55
Beilstein:
1679232
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
sodium/potassium carbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
Clave InChI
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?