C115002
Cyclopentylamine
99%
Sinónimos:
Aminocyclopentane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.450 (lit.)
bp
106-108 °C (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
Clave InChI
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
52.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?