Merck
C102652
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexen-1-ol
95%
Sinónimos:
(±)-2-Cyclohexen-1-ol, 1-Cyclohexen-3-ol, 1-Hydroxy-2-cyclohexene, 2-Cyclohexenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-cyclohexene, 3-Hydroxycyclohexene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9OH
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1446187
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
Clave InChI
PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kwon Hee Bok et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(13), 3117-3125 (2016-12-22)
A new mononuclear nickel(II) complex, [Ni
Katarzyna Rydel-Ciszek et al.
Chemicke zvesti, 71(11), 2085-2093 (2017-11-07)
Manganese(II) complex [(Bn-tpen)Mn
Yun Wang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-12)
Catalyzed organic solvent-free (ep)oxidation were achieved using H3PM12O40 (M = Mo or W) complexes ionically grafted on APTES-functionalized nano-silica beads obtained from straightforward method (APTES = aminopropyltriethoxysilane). Those catalysts have been extensively analyzed through morphological studies (Dynamic Light Scattering (DLS)
Baocheng Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8429-8439 (2015-05-15)
Iron (III) phthalocyanine complexes were employed for the first time as a mild and efficient Lewis acid catalyst in the selective oxidation of cyclohexene to cyclohexane-1,2-diol. It was found that the catalyst FePcOTf shown excellent conversion and moderate selectivity relative