C101605
1,3-Cyclohexanedione
97%
Sinónimos:
Dihydroresorcinol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
contiene
1-3% sodium chloride as stabilizer
mp
101-105 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
Clave InChI
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Aplicación
- 9-substituted 1,8-dioxo-xanthenes by reacting with unactivated aldehydes via aldol condensation/ Michael addition reaction.
- [(1,2,3-triazol-4-yl)methoxy-phenyl]-2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives by treating with phthalhydrazide, aromatic propargyloxy aldehydes, and azides via a four-component condensation reaction.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)