BR474701
BRAND® microscope slide
cut edges
Sinónimos:
Microscope slides, Microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
Características
cut edges
fabricante / nombre comercial
BRAND 474701
tamaño
76 mm × 26 mm × 1 mm
Descripción general
- Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
- Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
- Thickness approx.: 1 mm
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)