Documentos clave
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
Sinónimos:
Filter, Rubber gasket
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiales
EPDM rubber
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 463243
tamaño
84 mm
Descripción general
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)