BR458021
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
Sinónimos:
Filter, Filter crucible
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 458021
capacidad
30 mL
tamaño de poro
100-160 μm
Descripción general
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)