BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
Sinónimos:
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS14/23
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
Características
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37233
capacidad
150 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)