Documentos clave
BR365538
BRAND® volumetric flask for oil content determination
capacity 100 mL
Sinónimos:
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
glass
Junta
joint ST/NS neck19/26
Características
accuracy class B
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 365538
capacidad
100 mL
Descripción general
Borosilicate glass 3.3. To DIN 51368. Interchangeable hollow glass stopper size 19/26. Calibrated to contain (TC, In). For determination of oil content in aqueous oil emulsions (e.g. drilling oil). EL = Error limits.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)